Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.4 1 Explosive Substances Transport Signs
Codice prodotto. 11710204
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Larghezza (sistema metrico):
100.00 mm
200.00 mm
297.00 mm
Quantità:
1 Ea.
250/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
Codice prodotto. 11710204
Marca: Brady™ 223552
Solo null disponibili
Specifica
Alternate Part Number ADR 1.4-100*100-B7541
Finitura Gloss
Materiale Laminated Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Forma A rombo
Testo visualizzato 1.4 1
Colore Black on Orange