Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 4.3b Flammable When Wet Transport Signs
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Larghezza (sistema metrico):
100.00 mm
200.00 mm
297.00 mm
Quantità:
1 Ea.
250/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
Specifica
Specifica
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Laminated Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Spessore | 0.099 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 200.00 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40 °C-110 °C |
| Forma | A rombo |
| Testo visualizzato | 4 |
| Vedi altri risultati |