Learn More
Brady™ Laminated Polyester Biohazard Warning Signs
Click to view available options
Descrizione:
Triangular, 100W x 87 mmH
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 312-TRI 100-B7541 (BRANDED) |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Laminated Polyester |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Triangular, 100W x 87 mmH |
| Altezza (sistema metrico) | 87 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Forma | Triangolare |