Learn More
Brady™ Laminated Polyester Electrical Safety Labels
Click to view available options
Materiale:
Polyester
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 22 mm |
| Spessore | 0.024 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Vedi altri risultati |