Learn More
Brady™ Laminated Polyester GHS Symbol Labels: Explosive
Codice prodotto. 11733879
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
Larghezza (sistema metrico):
50.00 mm
100.00 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11733879
Marca: Brady™ 811681
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Labels with GHS symbol - Explosive
  • High quality labels that can withstand the toughest environments
  • Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
  • Extremely weather, abrasion and chemical resistant
  • Labels can withstand temperatures of -40 °C to +120 °C
  • 50mm x 50mm labels are supplied as a continuous roll, user cuts as required
  • 100mm x 100mm labels are individual labels on a roll
Specifica
Alternate Part Number PIC 1801-50*50-B7541-RLL-C
Finitura Gloss
Materiale Laminated Polyester
Quantità 250/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 50.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Forma A rombo
Lingue English
Colore Red