Learn More
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Codice prodotto. 11598874
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
70 mm
100 mm
100 mm
Testo visualizzato:
Acute Toxicity
Compressed Gas
Corrosive
Corrosivo
Esplosivo
Explosive
Flammable
Gas compresso
Hazardous to Aquatic Environment
Health Hazard
Infiammabile
Ossidante
Oxidizing
Pericoloso per inalazione
Pericoloso per l'ambiente acquatico
Pericoloso per la salute
Respiratory Hazard
Tossicità acuta
Stile:
Card Mounted
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Individual Markers on a Roll
Quantità:
1 ciascuno
100/Pk.
20/Pk.
6/Pk.
Confezione da 20
Confezione da 250
Dimensione della confezione:
1 ROLL
pezzi 20
pezzi 250
pezzi 4
pezzi 6
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11598874
missing translation for 'mfr': Brady™ 811689
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Etichette di avvertenza GHS per la sicurezza sul lavoro e la massima produttività. La segnaletica con simboli GHS in poliestere laminato Brady™ è disponibile in diversi formati, con e senza testo. Le immagini standardizzate riducono il rischio di incomprensioni.
  • Autoadesivo
  • Poliestere laminato con finitura lucida
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, conforme RoHS in base alla direttiva UE 2002/95/CE
Alternate Part Number PIC 1803-100*100-B7541-RLL
Finitura Gloss
Materiale Poliestere laminato
Quantità Confezione da 250
Stile Individual Markers on a Roll
Tipo di adesivo Sensibile alla pressione basato su acrilico permanente, Pressure-sensitive
Descrizione Material: Poliestere laminato
Da utilizzare con (applicazione) Per marcatubi e simboli di sicurezza
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma A rombo
Testo visualizzato Ossidante
Product Type Segnale con simboli GHS
Colore Red on White