Learn More
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
70 mm
100 mm
100 mm
Testo visualizzato:
Acute Toxicity
Compressed Gas
Corrosive
Corrosivo
Esplosivo
Explosive
Flammable
Gas compresso
Hazardous to Aquatic Environment
Health Hazard
Infiammabile
Ossidante
Oxidizing
Pericoloso per inalazione
Pericoloso per l'ambiente acquatico
Pericoloso per la salute
Respiratory Hazard
Tossicità acuta
Stile:
Card Mounted
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Individual Markers on a Roll
Quantità:
1 ciascuno
100/Pk.
20/Pk.
6/Pk.
Confezione da 20
Confezione da 250
Dimensione della confezione:
1 ROLL
pezzi 20
pezzi 250
pezzi 4
pezzi 6
Description
- Self-adhesive diamond shape labels
- Pre-printed with GHS hazard symbols
- Laminated polyester, gloss finish black and red on white
Spécification
Spécification
| Certificazione/Conformità | ISO 7010, conforme RoHS in base alla direttiva UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 1808-50*50-B7541-RLL-C |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Poliestere laminato |
| Quantità | Confezione da 250 |
| Stile | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll |
| Tipo di adesivo | Sensibile alla pressione basato su acrilico permanente, Pressure-sensitive |
| Descrizione | Material: Poliestere laminato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Utilizzato per marcatubi e simboli di sicurezza |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu