Learn More
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
70 mm
100 mm
100 mm
Testo visualizzato:
Acute Toxicity
Compressed Gas
Corrosive
Corrosivo
Esplosivo
Explosive
Flammable
Gas compresso
Hazardous to Aquatic Environment
Health Hazard
Infiammabile
Ossidante
Oxidizing
Pericoloso per inalazione
Pericoloso per l'ambiente acquatico
Pericoloso per la salute
Respiratory Hazard
Tossicità acuta
Stile:
Card Mounted
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Individual Markers on a Roll
Quantità:
1 ciascuno
100/Pk.
20/Pk.
6/Pk.
Confezione da 20
Confezione da 250
Dimensione della confezione:
1 ROLL
pezzi 20
pezzi 250
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Autoadesivo
- Poliestere laminato con finitura lucida
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010, conforme RoHS in base alla direttiva UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 1804-100*100-B7541-CRD |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Poliestere laminato |
| Quantità | Confezione da 20 |
| Stile | Card Mounted |
| Tipo di adesivo | Sensibile alla pressione basato su acrilico permanente, Pressure-sensitive |
| Descrizione | Material: Poliestere laminato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per marcatubi e simboli di sicurezza |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Vedi altri risultati |