Learn More
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
70 mm
100 mm
100 mm
Testo visualizzato:
Acute Toxicity
Compressed Gas
Corrosive
Corrosivo
Esplosivo
Explosive
Flammable
Gas compresso
Hazardous to Aquatic Environment
Health Hazard
Infiammabile
Ossidante
Oxidizing
Pericoloso per inalazione
Pericoloso per l'ambiente acquatico
Pericoloso per la salute
Respiratory Hazard
Tossicità acuta
Stile:
Card Mounted
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Individual Markers on a Roll
Quantità:
1 ciascuno
100/Pk.
20/Pk.
6/Pk.
Confezione da 20
Confezione da 250
Dimensione della confezione:
1 ROLL
pezzi 20
pezzi 250
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Self-adhesive labels with GHS Symbol
- Laminated polyester with gloss finish
- High quality labels that can withstand the toughest environments
- Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
- Extremely weather, abrasion and chemical resistant
- Labels can withstand temperatures of -40 °C to +120 °C
- 50mm x 50mm labels are supplied as a continuous roll, user cuts as required
- 100mm x 100mm labels are individual labels on a roll
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
| Alternate Part Number | PIC 1801-40*40-B7541-CRD |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 20/Pk. |
| Stile | Card Mounted |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Spessore | 0.099 mm |
| Vedi altri risultati |