Learn More
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Codice prodotto. 15674217
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
70 mm
100 mm
100 mm
Testo visualizzato:
Acute Toxicity
Compressed Gas
Corrosive
Corrosivo
Esplosivo
Explosive
Flammable
Gas compresso
Hazardous to Aquatic Environment
Health Hazard
Infiammabile
Ossidante
Oxidizing
Pericoloso per inalazione
Pericoloso per l'ambiente acquatico
Pericoloso per la salute
Respiratory Hazard
Tossicità acuta
Stile:
Card Mounted
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Individual Markers on a Roll
Quantità:
1 ciascuno
100/Pk.
20/Pk.
6/Pk.
Confezione da 20
Confezione da 250
Unit Size:
1 ROLL
pezzi 20
pezzi 250
pezzi 4
pezzi 6
Product Code. 15674217
Brand: Brady™ 811711
Only null left
Add to basket
Add to basket
Etichette di avvertenza GHS per la sicurezza sul lavoro e la massima produttività. La segnaletica con simboli GHS in poliestere laminato Brady™ è disponibile in diversi formati, con e senza testo. Le immagini standardizzate riducono il rischio di incomprensioni.
  • Self-adhesive diamond shape labels
  • Pre-printed with GHS hazard symbols
  • Laminated polyester, gloss finish black and red on white
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 7010, conforme RoHS in base alla direttiva UE 2002/95/CE
Alternate Part Number PIC 1807-50*50-B7541-RLL-C
Finitura Gloss
Materiale Poliestere laminato
Quantità Confezione da 250
Stile Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Tipo di adesivo Sensibile alla pressione basato su acrilico permanente, Pressure-sensitive
Descrizione Material: Poliestere laminato
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzato per marcatubi e simboli di sicurezza
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma A rombo
Testo visualizzato Pericoloso per inalazione
Product Type Segnale con simboli GHS
Colore Black on White