Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Automated external heart defibrillator
Codice prodotto. 15654317
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15654317
Marca: Brady™ 815392
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC E010-200x200-PE-CRD/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Green