Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Direction arrow 90°, To the right, Red
Codice prodotto. p-7159926
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15614777
Marca: Brady™ 830794
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC A090R-100x100-PE-CRD/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Tipo di montaggio Self-adhesive
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Red