Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - General warning sign
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 7
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010:2011 |
| Alternate Part Number | PIC W001- Tri 050-PE-SHEET/7 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 7/Pk. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Altezza (sistema metrico) | 43 mm |
| Spessore | 0.099 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Vedi altri risultati |