Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - No access for people with active implanted cardiac devices
Codice prodotto. p-7159831
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 15654617
Marca: Brady™ 822739
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC P007-Dia 050-PE-SHEET/2
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 2/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Spessore 0.099 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Round
Lingue Global
Colore Black on White