Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Electricity
Codice prodotto. p-7159878
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 7
Codice prodotto. 15634717
Marca: Brady™ 828093
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010:2011
Alternate Part Number PIC W012- Tri 050-PE-SHEET/7
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 7/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow