Learn More
Brady™ Laminated Polyester Label Markers
Click to view available options
Colore:
Black on Gray
White on Green
White on Purple
White on Red
Altezza carattere (sistema metrico):
8 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Descrizione
- Used for pipe markers and safety signs.
- B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
- Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Specifica
Specifica
| Descrizione | Pipe Markers - Eau incendie |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | White on Red |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Polyester |
| Product Type | Pipe Marker |
| Testo di visualizzazione | Eau incendie |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe and valve marking |
| Lingue | French |
| Vedi altri risultati |