Learn More
Brady™ Laminated Polyester Label Markers
Codice prodotto. 11745583
Click to view available options
Colore:
Black on Gray
White on Green
White on Purple
White on Red
Altezza carattere (sistema metrico):
8 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11745583
Marca: Brady™ 273437
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Laminated Polyester Label Markers feature a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • Used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Specifica
Descrizione Pipe Markers - Vapeur
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black on Gray
Finitura Gloss
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Testo di visualizzazione Vapeur
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
Lingue French
N. per confezione 505 Markers/Roll
Quantità 505 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 100 mm
Dimensioni (L x P x A) 33 m x 100 mm x 60 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 108.27 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.36 in.
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Altezza carattere (sistema metrico) 8 mm
Diametro (sistema imperiale) 3 in.
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Alternate Part Number PMF-VAPEUR-GY3-RLL090