Learn More
Brady™ Segnali di obbligo in poliestere laminato
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
310 mm
Testo visualizzato:
Use Breathing Protection
Use Face Shield
Use Full Protective
Use Overshoes
Use Protective Clothing
Use Protective Hood
Use head protection safety
Utilizzare protezione per gli occhi
Wear Protective Footwear
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Sign, mandatory - Hair Cap Required
- Complies to NF X 08-003-1 and 08-003-3 N X and EU Directive 92/58/EEC
- Resistant to chemicals; water; UV light; scratch/abrasion and temperatures up to 120°C
- Diameter 100mm
- Blue or white
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 260-DIA 200-B7541 (BRANDED) |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Diametro (sistema metrico) | 200 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Spessore | 0.024 mm |
| Forma | Round |
| Testo visualizzato | Use Protective Clothing |
| Vedi altri risultati |