Learn More
Brady™ Segnali di obbligo in poliestere laminato
Codice prodotto. 10274794
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
310 mm
Testo visualizzato:
Use Breathing Protection
Use Face Shield
Use Full Protective
Use Overshoes
Use Protective Clothing
Use Protective Hood
Use head protection safety
Utilizzare protezione per gli occhi
Wear Protective Footwear
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10274794
Marca: Brady™ 250103
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mandatory signs to assist with personal safety
Sign, mandatory - Hair Cap Required
  • Complies to NF X 08-003-1 and 08-003-3 N X and EU Directive 92/58/EEC
  • Resistant to chemicals; water; UV light; scratch/abrasion and temperatures up to 120°C
  • Diameter 100mm
  • Blue or white
Specifica
Certificazione/Conformità EU Directive 2002/95/EC
Alternate Part Number PIC 251-DIA 200-B7541 (BRANDED)
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Diametro (sistema metrico) 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Spessore 0.024 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Round
Testo visualizzato Use head protection safety
Product Type Mandatory Sign
Colore White on Blue