Learn More
Brady™ Segnali di obbligo in poliestere laminato
Codice prodotto. 10613195
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
310 mm
Testo visualizzato:
Use Breathing Protection
Use Face Shield
Use Full Protective
Use Overshoes
Use Protective Clothing
Use Protective Hood
Use head protection safety
Utilizzare protezione per gli occhi
Wear Protective Footwear
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10613195
Marca: Brady™ 250100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mandatory signs to assist with personal safety
Sign, mandatory - Hair Cap Required
  • Complies to NF X 08-003-1 and 08-003-3 N X and EU Directive 92/58/EEC
  • Resistant to chemicals; water; UV light; scratch/abrasion and temperatures up to 120°C
  • Diameter 100mm
  • Blue or white
Specifica
Certificazione/Conformità Direttiva EU 2002/95/CE
Alternate Part Number PIC 250-DIA 100-B7541 (BRANDED)
Finitura Lucido
Materiale Poliestere laminato
Quantità Confezione da 1
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Material: Poliestere laminato
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Marcatori per tubi e segnali di sicurezza
Spessore 0.024 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Round
Testo visualizzato Utilizzare protezione per gli occhi
Product Type Simbolo obbligatorio
Colore Bianco su blu