Learn More
Brady™ Segnali di obbligo in poliestere laminato
Codice prodotto. 10643385
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
310 mm
Testo visualizzato:
Use Breathing Protection
Use Face Shield
Use Full Protective
Use Overshoes
Use Protective Clothing
Use Protective Hood
Use head protection safety
Utilizzare protezione per gli occhi
Wear Protective Footwear
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10643385
Marca: Brady™ 254161
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mandatory signs to assist with personal safety
Sign, mandatory - Hair Cap Required
  • Complies to NF X 08-003-1 and 08-003-3 N X and EU Directive 92/58/EEC
  • Resistant to chemicals; water; UV light; scratch/abrasion and temperatures up to 120°C
  • Diameter 100mm
  • Blue or white
Specifica
Alternate Part Number PIC 280-DIA 100-B7541
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Spessore 0.024 mm
Forma Round
Testo visualizzato Use Overshoes
Product Type Mandatory Sign
Colore White on Blue