Learn More
Brady™ Laminated Polyester Packaging Labels
Codice prodotto. 10041394
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
74 mm
148 mm
Testo di visualizzazione:
Handle with Care or Not Dashing
Keep Dry
Top
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10041394
Marca: Brady™ 257528
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Laminated Polyester Packaging Labels are made of surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • B-7541 is used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Specifica
Descrizione Packaging Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Black on White
Display Consignment
Finitura Gloss
Formato Card
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione Keep Dry
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Sign/Card
Quantità 1 Ea.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 105 x 74 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.91 in.
Larghezza (sistema metrico) 74 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.13 in.
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Alternate Part Number PIC 010-074*105-B7541