Learn More
Brady™ Laminated Polyester Packaging Labels
Laminated Polyester Packaging Labels are made of surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
3.35€ - 6.10€
Specifica
Descrizione | Packaging Labels |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Finitura | Gloss |
Formato | Card |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Testo di visualizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo di visualizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10795685
|
Brady™
257533 |
Handle with Care or Not Dashing |
6.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10041394
|
Brady™
257528 |
Keep Dry |
3.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10585884
|
Brady™
257530 |
Top |
3.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10775515
|
Brady™
257532 |
Handle with Care or Not Dashing |
3.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- B-7541 is used for pipe markers and safety signs.
- B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
- Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Specifica
Packaging Labels | |
Gloss | |
Polyester | |
Facility Identification | |
1 Sign/Card | |
Rectangle | |
-40°C to +110°C | |
0.099 mm |
Permanent Acrylic | |
Card | |
Labels | |
-40°C | |
1 Ea. | |
-40°F to +230°F | |
0.0039 in. |