Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Click to view available options
Materiale:
Plastic
Polyester
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Testo visualizzato:
Radioactive 7A I
Radioactive I Content: Activity: 7
Radioactive II Content: Activity: Transport Index 7
Radioactive III Content: Activity: Transport Index 7
Radioactive substances
Radioactive substances 7B II
Radioactive substances 7C III
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Class 7: Radioactive material |
| Alternate Part Number | ADR 7C III-297*297-B7541 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Vedi altri risultati |