Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Codice prodotto. 11780983
Click to view available options
Materiale:
Plastic
Polyester
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Testo visualizzato:
Radioactive 7A I
Radioactive I Content: Activity: 7
Radioactive II Content: Activity: Transport Index 7
Radioactive III Content: Activity: Transport Index 7
Radioactive substances
Radioactive substances 7B II
Radioactive substances 7C III
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
Codice prodotto. 11780983
Marca: Brady™ 811666
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità Class 7: Radioactive material
Alternate Part Number ADR 7B II100*100-B7541
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Forma Rhomboid
Lingue English
Testo visualizzato Radioactive substances 7B II
Product Type Radioactive Transport Sign
Colore Black on Yellow