Learn More
Brady™ ISO Safety Awareness Signs
Click to view available options
Materiale:
Polyester
Polypropylene
Testo visualizzato:
CAUTION Hot Surface Pictogram
Doctor
Emergency exit (right)
Emergency phone
Eyewash Station
First Aid
Safety Shower
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 7
Descrizione
- ISO 7010 Compliant
- Indoor/outdoor sign
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W017- Tri 050-PE-SHEET/7 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 7/Pk. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Spessore | 0.024 mm |
| Vedi altri risultati |