Learn More
Brady™ Laminated Polyester Safety Signs
Click to view available options
Colore:
White on Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E001-200x200-PE-CRD/1 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor & Outdoor |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Spessore | 0.024 mm |
| Vedi altri risultati |