Learn More
Brady™ Laminated Polyester Sign: Water fog applicator - ISO 7010
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Laminated polyester
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | F/F011/NT-SA-100X100/1-B |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Spessore | 0.099 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
| Vedi altri risultati |