Learn More
Brady™ Laminated Polyester Stickers
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Colore:
Black on Red
White on Red
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Quantità:
1 Ea.
250/Roll
missing translation for 'unitSize'
1 ROLL
Pezzo
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR 2.1B-200*200-B7541 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipemarkers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Spessore | 0.024 mm |
| Show More |