Learn More
Brady™ Laminated Polyester Stickers
Codice prodotto. 11780254
Click to view available options
Colore:
Black on Red
White on Red
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Quantità:
1 Ea.
250/Roll
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
Codice prodotto. 11780254
Marca: Brady™ 227589
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.1A-297*297-B7541
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipemarkers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Rhomboid
Testo visualizzato Flammable Gases 2
Product Type Dangerous Goods Transport Label
Colore Black on Red