Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign
Codice prodotto. p-8001114
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
297 mm
Colore:
Black on Green
Black on Red
Black on White
Black on Yellow
Clear
White on Green
Testo visualizzato:
Corrosive Substance 8
Dangerous Substance 9
Environmentally Hazardous Substances
Infectious Substance 6
Miscellaneous Dangerous Substances and Articles 9
Non-flammable, non-toxic gas 2
Organic Peroxide 5.2
Oxidizing substances and organic peroxides 5.1
Toxic Substance 6
Toxic and Harmful Substances 6.1
Warning of Toxic Substances
Quantità:
1 Ea.
250/Roll
3/Pk.
7/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
Codice prodotto. 10725505
Marca: Brady™ 257502
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Alternate Part Number ADR 2.2B-100*100-B7541
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Rhomboid
Testo visualizzato Non-flammable, non-toxic gas 2
Product Type Transport Sign
Colore Black on Green