Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Signs
Codice prodotto. 11784884
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Testo visualizzato:
Flammable Solid 4
Flammable When Wet 4
Highly Flammable Liquid 3
Spontaneous Ignition 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11784884
Marca: Brady™ 257576
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipemarkers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Forma A rombo
Testo visualizzato Spontaneous Ignition 4
Product Type Transport Sign
Colore Red on White