Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Labels
Codice prodotto. 11808030
Cambia vista
Click to view available options
Testo visualizzato:
Warning of Flammable Materials
Warning signs
Larghezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. Testo visualizzato Larghezza (sistema metrico) unitSize
11808030 Warning signs 25 mm 1 ROLL
12300160 Warning of Flammable Materials 20 mm 1 ROLL
2 options
Product Code. 11808030
Brand: Brady™ 826610
Only null left
Add to basket
Add to basket
Durable laminated polyester warning safety labels for marking pipes and safety signs. Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Labels are affixable with a permanent acrylic adhesive.
  • Laminated polyester.
  • Black on yellow for high visibility.
  • Permanent acrylic adhesive.
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Alternate Part Number PIC W001-Tri 025-PE-ROLL/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 22 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Lingue Global
Testo visualizzato Warning signs
Product Type Warning Safety Labels
Colore Black on Yellow