Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Labels
Codice prodotto. p-8617010
Click to view available options
Testo visualizzato:
Warning of Flammable Materials
Warning signs
Larghezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 12300160
Marca: Brady™ 829422
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable laminated polyester warning safety labels for marking pipes and safety signs. Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Labels are affixable with a permanent acrylic adhesive.
  • Laminated polyester.
  • Black on yellow for high visibility.
  • Permanent acrylic adhesive.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W021-Tri 025-PE-ROLL/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 22 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Lingue Global
Testo visualizzato Warning of Flammable Materials
Product Type Warning Safety Labels
Colore Black on Yellow