Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Signs
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Testo visualizzato:
Danger Zone Warning Pictogram - !
Warning about skid risk
Warning of industrial trucks
Warning of tripping hazard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance |
| Alternate Part Number | PIC 308-TRI 100-B7541 (BRANDED) |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Spessore | 0.024 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Vedi altri risultati |