Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Signs
Codice prodotto. 10715695
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Testo visualizzato:
Danger Zone Warning Pictogram - !
Warning about skid risk
Warning of industrial trucks
Warning of tripping hazard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10715695
Marca: Brady™ 250224
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Alternate Part Number PIC 308-TRI 050-B7541 (BRANDED)
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Testo visualizzato Danger Zone Warning Pictogram - !
Product Type Warning Safety Sign
Colore Black on Yellow