Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Signs
Codice prodotto. 11740254
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Testo visualizzato:
Danger Zone Warning Pictogram - !
Warning about skid risk
Warning of industrial trucks
Warning of tripping hazard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11740254
Marca: Brady™ 223949
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Alternate Part Number IC 308-TRI 315-B7541
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 315 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to -13°C
Forma Triangular
Testo visualizzato Danger Zone Warning Pictogram - !
Product Type Warning Safety Sign
Colore Black on Yellow