Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Signs
Codice prodotto. 10577234
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
Testo visualizzato:
CAUTION Hot Surface Pictogram
Corrosive Batteries Warning Pictogram
Radioactive substances 7C III
Warning of Corrosive Substances
Warning of Hazardous Substances
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
Codice prodotto. 10577234
Marca: Brady™ 250247
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Alternate Part Number PIC 315-TRI 200-B7541 (BRANDED)
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Testo visualizzato CAUTION Hot Surface Pictogram
Product Type Warning Sign
Colore Black on Yellow