Learn More
Sperian Protection™ Laminated Polypropylene With Polyethylene Film Mutex Light Overboots
Codice prodotto. 15117772
Click to view available options
Size:
45
Dimensione della confezione:
100 paia
Codice prodotto. 15117772
Marca: Sperian Protection™ 4550000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore White, Gray
Da utilizzare con (applicazione) Work environments with low risk hazards : As benign cleaning products, diluted detergent solutions, fats, etc.
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm
Materiale Polypropylene, Polyethylene
Size 45
Product Type Mutex Light Overboots