Learn More
Brady™ Laminated Radioactive Polyester Warning Sign
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 304-TRI 050-B7541 |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Spessore | 0.024 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Vedi altri risultati |