missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Laminin alpha-1 Monoclonal Antibody (CL2968)

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ MA531380
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Immunogen sequence: LIVQGRGLID AAAAQTDAVQ DALEHLEDHQ DKLLLWSAKI RHHIDDLVMH MSQRNAVDLV YRAEDHATEF QRLADVLYSG LENIRNVSLN ATSAA Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 62%, Rat - 61%.
Laminin antibodies are widely used to label blood vessels and basement membranes.
Specifica
| Laminin alpha-1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| P25391 | |
| LAMA1 | |
| Recombinant protein fragment of Human LAMA1 (Product #RP-108162) | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| CL2968 | |
| Unconjugated | |
| LAMA1 | |
| LAMA; LAMA1; Laminin A chain; laminin subunit alpha 1; laminin subunit alpha-1; laminin, alpha 1; Laminin-1 subunit alpha; Laminin-3 subunit alpha; PTBHS; S-LAM alpha; S-LAM-alpha; S-laminin subunit alpha | |
| Mouse | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 284217 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto