Learn More
UVP Lamp XX-40BLB bench brackets included aluminum 220-240V 50/60Hz length 1260mm supplied with 2 x 365nm BLB 40W tubes UVP
Codice prodotto. 12832979
Click to view available options
Tensione:
220/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12832979
Marca: UVP 95004305