Learn More
3M™ 471 Nastro per marcatura di sicurezza e corsia
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
12 rotoli
Descrizione
- Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
- Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
- Ideale per usi su superfici curve e irregolari
- Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
- Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 33 m x 50 mm |
| Quantità confezione | 12 Rolls |
| Spessore | 0.14 mm |
| Tipo di adesivo | Rubber-based Adhesive |
| Colore | Yellow |
| Materiale | Vinyl |