Learn More
Lanthanum Aluminum Oxide Substrate, 10 x 10 x 0.5mm, Polished One Side, 100 Orientation, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4905389
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11368847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038501.KT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
100 Orientation
Used in epitaxial thin films, non-epitaxial thin films and substrate. Mainly used in making optical glass parts and optical fibers for electronic industry. Also often used in ceramic industry and catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12003-65-5
Formula molecolare LaAlO3
Numero MDL MFCD00144550
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
Nota nome Polished One Side
Colore Brown-Yellow
Forma fisica Plate
Quantità 1 Ea.
Informazioni di solubilità Soluble in phosphorous acid (at >150°C). Insoluble in mineral acid ( at 25°C) and water.