Learn More
Lanthanum Aluminum Oxide Substrate, 10 x 10 x 0.5mm, Polished Two Sides, 100 Orientation, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4905392
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11344148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041434.KT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
100 Orientation
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12003-65-5
Formula molecolare LaAlO3
Numero MDL MFCD00144550
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
Nota nome Polished Two Sides
Colore Brown-Yellow
Forma fisica Plate
Quantità 1 Ea.