Learn More
Lanthanum Chloride Heptahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073253 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10457260
Marca: Fisher Chemical L/0451/46
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Cl3La.7H2O, CAS Number-10025-84-0, 100g, White, 371.38g/mol, 91 deg.C, 149756, Plastic powder jar, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-84-0
Formula molecolare Cl3H14LaO7
Molecular Weight (g/mol) 371.36
Numero MDL MFCD00149756
InChI Key FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifica
Punto di fusione 91°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Peso formulazione 371.38g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lanthanum chloride heptahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.