Learn More
Lanthanum Chloride 10% Solution, for AAS, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10050250 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 10050250
Marca: Fisher Chemical L/0460/07
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
Numero MDL 149756
Specifica
pH 1
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Intervallo percentuale saggio ≥9.5 and ≤10.5% w/v