Learn More
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11342288
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11342288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013194.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 64424-12-0 | C15H21LaO6 | 436.23 g/mol
It is used as a catalysts, laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64424-12-0
Formula molecolare C15H21LaO6
Molecular Weight (g/mol) 436.23
Numero MDL MFCD00149057
InChI Key UUYNRMJIFVOQCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lanthanum acetylacetonate hydrate min
PubChem CID 132984033
IUPAC Name (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;lanthanum;dihydrate
SMILES [La+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Punto di fusione 143°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 436.24 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Hygroscopic