Learn More
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7048695
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11376328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011263.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25721-92-0 | C12H24La2O15 | 686.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25721-92-0
Formula molecolare C12H24La2O15
Molecular Weight (g/mol) 686.12
Numero MDL MFCD00013037
InChI Key RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
IUPAC Name dilanthanum(3+) hexaacetate trihydrate
SMILES O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Punto di fusione <200°C (in -1.5H2O)
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare La(OOCCH3)3·1.5H2O
Peso formulazione 343.05 (316.03 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic