Learn More
Lanthanum(III) carbonate hydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11357198
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11357198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016639.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 54451-24-0 | C3La2O9 | 457.84 g/mol
It is used in pharmaceuticals & used in medicine as a phosphate binder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54451-24-0
Formula molecolare C3La2O9
Molecular Weight (g/mol) 457.84
Numero MDL MFCD00011069
InChI Key NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
IUPAC Name dilanthanum(3+) tricarbonate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) carbonate hydrate
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,5364
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 457.85 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.6 g/mL to 2.7 g/mL